Lauroyl peroxide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14310.22
L14310.36
L14310.22EA
394
PLN
L14310.22
L14310.36
Lauroyl peroxide 97%
Lauroyl peroxide
Purity: 97%
CAS No.: 105-74-8
Molecular Formula: [CH3(CH2)10CO2]2
Formula Weight: 398.63
Melting Point: 53-57°
Beilstein Reference: 1804936
UN No.: UN3106
MDL No.: MFCD00008964
Formuła:
(C₁₁H₂₃CO)₂O₂ Temp. topnienia: 53…57 °C Gęstość: 0,910 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008964 Numer CAS: 105-74-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-326-3 ADR: 5.2,II |