Dowex® 1X2 (Cl) 100-200 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L14254.18
L14254.30
L14254.0B
L14254.18EA
382
PLN
L14254.18
L14254.30
L14254.0B
Dowex® 1X2 (Cl) 100-200 mesh
Dowex® 1X2 (Cl)
CAS No.: 9085-42-1
Odour: Amine-like
MDL No.: MFCD00132715
Temperatura przechowywania:
Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00132715 Numer CAS: 9085-42-1 |