Fisetin 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
3,7,3',4'-Tetrahydroxyflavone
L14207.03
L14207.MD
L14207.03EA
1450
PLN
L14207.03
L14207.MD
Fisetin 96%
Fisetin
Purity: 97%
CAS No.: 528-48-3
Molecular Formula: C15H10O6
Formula Weight: 286.24
Melting Point: 330° dec.
Beilstein Reference: 292829
MDL No.: MFCD00006829
Formuła:
C₁₅H₁₀O₆ MW: 286.24 g/mol Temp. topnienia: 330 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006829 Numer CAS: 528-48-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-434-4 |