(-)-Menthyl acetate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Purity: 98%
CAS No.: 2623-23-6
Molecular Formula: C12H22O2
Formula Weight: 198.31
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 229-231°
Beilstein Reference: 2208505
Optical Rotation: -80.5° (c=8 in benzene)
MDL No.: MFCD00001482
Formuła:
C₁₂H₂₂O₂ Temp. Wrzenia: 229…231 °C Gęstość: 0,925 Temp. Zapłonu: 77 °C (170 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001482 Numer CAS: 2623-23-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-076-0 Klasyfikacja Merck : 14,5839 |