4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L14049.03
L14049.06
L14049.03EA
729
PLN
L14049.03
L14049.06
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride 97%
4-Carbethoxyhexafluorobutyryl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 18381-53-8
Molecular Formula: C7H5ClF6O3
Formula Weight: 286.56
Refractive Index: 1.3590
Boiling Point: 158-160°
Beilstein Reference: 1884844
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00054671
Formuła:
C₇H₅ClF₆O₃ Temp. Wrzenia: 158…160 °C Gęstość: 1,470 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00054671 Numer CAS: 18381-53-8 ADR: 8,III |