Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14018.36
L14018.22
L14018.36EA
866
PLN
L14018.36
L14018.22
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate 98%
Sodium-3-chloro-2-hydroxypropanesulphonate hemihydrate
Purity: 98%
CAS No.: 143218-48-8
Molecular Formula: C3H6ClNaO4S.0.5H2O
Formula Weight: 205.60 (196.59anhy)
Melting Point: ca 256° dec.
Beilstein Reference: 4164376
MDL No.: MFCD00149699
Formuła:
C₃H₆ClNaO₄S·½H₂O MW: 205.60 g/mol (196.59 anhy) Temp. topnienia: ∼ 256 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00149699 Numer CAS: 143218-48-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-807-0 |