Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Ethyl 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate, Ethyl 5-Fluoroindole-2-carboxylate, 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester
L14010.03
L14010.06
L14010.03EA
278
PLN
L14010.03
L14010.06
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate 98%
Ethyl-5-fluoro-1H-indole-2-carboxylate
Purity: 98%
CAS No.: 348-36-7
Molecular Formula: C11H10FNO2
Formula Weight: 207.21
Melting Point: 147-152°
Beilstein Reference: 170254
MDL No.: MFCD00152076
Formuła:
C₁₁H₁₀FNO₂ Temp. topnienia: 147…152 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00152076 Numer CAS: 348-36-7 |