3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L14007.06
L14007.14
L14007.06EA
584
PLN
L14007.06
L14007.14
3-(3-Pyridyl)propionic acid 97%
3-(3-Pyridyl)propionic acid
Purity: 97%
CAS No.: 3724-19-4
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 156-159°
Beilstein Reference: 122232
MDL No.: MFCD00274197
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. topnienia: 156…159 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00274197 Numer CAS: 3724-19-4 |