N-Acetylneuraminic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Neu5Ac, (4S,5R,6R,7S,8R)-5-Acetamido-4,6,7,8,9-pentahydroxy-2-oxononanoic acid, NANA, Sialic acid, 5-Acetamido-3,5-dideoxy-D-glycero-D-galacto-nonulopyranosonic acid, Lactaminic acid
L13950.MB
L13950.MC
L13950.MBEA
301
PLN
L13950.MB
L13950.MC
N-Acetylneuraminic acid 97%
N-Acetylneuraminic acid
Purity: 97%
CAS No.: 131-48-6
Molecular Formula: C11H19NO9
Formula Weight: 309.28
Storage Temperature: -30°C to -10°C
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 1716283
Optical Rotation: -32° (c=0.5 in water)
MDL No.: MFCD00006620
Formuła:
C₁₁H₁₉NO₉ MW: 309.27 g/mol Temp. topnienia: ∼ 185 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Zamra·arka |
Numer MDL:
MFCD00006620 Numer CAS: 131-48-6 Numer WE (dawny EINECS): 205-023-1 Klasyfikacja Merck : 14,8484 |