3',4',7,8-Tetramethoxyflavone 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13829.MF
L13829.MD
L13829.MFEA
308
PLN
L13829.MF
L13829.MD
3',4',7,8-Tetramethoxyflavone 97%
3',4',7,8-Tetramethoxyflavone
Purity: 97%
CAS No.: 65548-55-2
Molecular Formula: C19H18O6
Formula Weight: 342.35
Melting Point: 206-208°
Beilstein Reference: 330821
MDL No.: MFCD00143001
Formuła:
C₁₉H₁₈O₆ Temp. topnienia: 206…208 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00143001 Numer CAS: 65548-55-2 |