3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13709.03
L13709.06
L13709.03EA
556
PLN
L13709.03
L13709.06
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyldimethylchlorosilane
Purity: 95%
CAS No.: 732306-23-9
Molecular Formula: C10H9ClF6Si
Formula Weight: 306.71
Refractive Index: 1.4240
Boiling Point: 95-96°/30mm
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD01862186
Formuła:
C₁₀H₉ClF₆Si Temp. Wrzenia: 95…96 °C (30 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01862186 Numer CAS: 732306-23-9 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |