5-Bromo-3-pyridineacetic acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13579.06
L13579.03
L13579.06EA
3390
PLN
L13579.06
L13579.03
5-Bromo-3-pyridineacetic acid ≥98%
5-Bromo-3-pyridineacetic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 39891-12-8
Molecular Formula: C7H6BrNO2
Formula Weight: 216.03
Melting Point: 182-185°
Beilstein Reference: 388264
MDL No.: MFCD00829308
Formuła:
C₇H₆BrNO₂ Temp. topnienia: 182…185 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00829308 Numer CAS: 39891-12-8 |