N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L13538.06
L13538.14
L13538.06EA
740
PLN
L13538.06
L13538.14
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Purity: 98%
CAS No.: 105832-38-0
Molecular Formula: C9H16BF4N3O3
Formula Weight: 301.05
Melting Point: 195-200°
MDL No.: MFCD00077875
Formuła:
C₉H₁₆BF₄N₃O₃ Temp. topnienia: 195…200 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00077875 Numer CAS: 105832-38-0 |