Methacroylcholine chloride 72% ≥72% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2-(Methacryloyloxy)-N,N,N-trimethylethanaminium chloride, (Methacryloyloxyethyl)trimethyl ammonium chloride, 2-(Methacryloyloxy)ethyltrimethylammonium chloride, Trimethyl-2-methacroyloxyethylammonium Chloride
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 150-200 ppm
CAS No.: 5039-78-1
Molecular Formula: C9H18ClNO2
Formula Weight: 207.70
Refractive Index: 1.4660
Melting Point: -25°
Boiling Point:
Formuła:
C₉H₁₈ClNO₂ Temp. Wrzenia: >100 °C Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 1,105 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060097 Numer CAS: 5039-78-1 Numer WE (dawny EINECS): 225-733-5 |