trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13458.03
L13458.06
L13458.03EA
408
PLN
L13458.03
L13458.06
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid 97%
trans-3-(4-Pyridyl)acrylic acid
Purity: 97%
CAS No.: 84228-93-3
Molecular Formula: C8H7NO2
Formula Weight: 149.15
Melting Point: 276-280°
Beilstein Reference: 1719967
MDL No.: MFCD00040746
Formuła:
C₈H₇NO₂ Temp. topnienia: 276…280 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040746 Numer CAS: 84228-93-3 Numer WE (dawny EINECS): 226-265-4 |