5(6)-Carboxyfluorescein mixture of isomers 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
L13439.03
L13439.MD
L13439.03EA
891
PLN
L13439.03
L13439.MD
5(6)-Carboxyfluorescein mixture of isomers 97%
5(6)-Carboxyfluorescein
Purity: 97%
CAS No.: 72088-94-9
Molecular Formula: C21H12O7
Formula Weight: 376.32
Melting Point: ca 300°
MDL No.: MFCD00151081
Formuła:
C₂₁H₁₂O₇ Temp. topnienia: ∼ 300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151081 Numer CAS: 72088-94-9 Numer WE (dawny EINECS): 276-331-1 |