Cyclopropanemethylamine hydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13353.03
L13353.06
L13353.03EA
358
PLN
L13353.03
L13353.06
Cyclopropanemethylamine hydrochloride 98%
Cyclopropanemethylamine hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 7252-53-1
Molecular Formula: C4H9N.HCl
Formula Weight: 107.58
Melting Point: 202-205°
Beilstein Reference: 3906936
MDL No.: MFCD00012544
Formuła:
C₄H₉N·HCl Temp. topnienia: 202…205 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012544 Numer CAS: 7252-53-1 Numer WE (dawny EINECS): 230-668-0 |