2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L13349.22
L13349.36
L13349.22EA
255
PLN
L13349.22
L13349.36
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol 95%
2-(Hydroxymethyl)-2-nitro-1,3-propanediol
Purity: 95%
CAS No.: 126-11-4
Molecular Formula: C4H9NO5
Formula Weight: 151.12
Melting Point: ca 160° dec.
Beilstein Reference: 742427
MDL No.: MFCD00007395
Formuła:
C₄H₉NO₅ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007395 Numer CAS: 126-11-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-769-5 Klasyfikacja Merck : 14,9753 |