Ethyl mesitylglyoxylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13106.06
L13106.14
L13106.06EA
328
PLN
L13106.06
L13106.14
Ethyl mesitylglyoxylate 97%
Ethyl mesitylglyoxylate
Purity: 97%
CAS No.: 5524-57-2
Molecular Formula: C13H16O3
Formula Weight: 220.27
Refractive Index: 1.5120
Boiling Point: 164-165°/10mm
Beilstein Reference: 2970031
MDL No.: MFCD00151821
Formuła:
C₁₃H₁₆O₃ Temp. Wrzenia: 164…165 °C (10 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00151821 Numer CAS: 5524-57-2 |