Drukuj
Benzoyl-DL-alanine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13100.09 L13100.18
L13100.09EA 265 PLN
L13100.09 L13100.18
Benzoyl-DL-alanine ≥97%
Formuła: C₁₀H₁₁NO₃
Temp. topnienia: 163…167 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00020393
Numer CAS: 1205-02-3
Numer WE (dawny EINECS): 214-879-5