Ammeline 90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13064.03
L13064.06
L13064.03EA
375
PLN
L13064.03
L13064.06
Ammeline 90%, tech.
Ammeline
Purity: 90%
CAS No.: 645-92-1
Molecular Formula: C3H5N5O
Formula Weight: 127.11
Beilstein Reference: 5570
MDL No.: MFCD00023186
Formuła:
C₃H₅N₅O Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023186 Numer CAS: 645-92-1 Numer WE (dawny EINECS): 211-455-1 |