cis-1,4-Diacetoxy-2-butene 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L13024.09
L13024.18
L13024.09EA
375
PLN
L13024.09
L13024.18
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene 96%
cis-1,4-Diacetoxy-2-butene
Purity: 96%
CAS No.: 25260-60-0
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₂O₄ Temp. Wrzenia: 120…121 °C (18 mmHg) Gęstość: 1,090 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059339 Numer CAS: 25260-60-0 |