1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L12954.06
L12954.14
L12954.06EA
176
PLN
L12954.06
L12954.14
1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid ≥98%
1-Benzyl-5-phenylbarbituric acid
Purity: 98+%
CAS No.: 72846-00-5
Molecular Formula: C17H14N2O3
Formula Weight: 294.31
Melting Point: 163-165°
MDL No.: MFCD00082750
Formuła:
C₁₇H₁₄N₂O₃ Temp. topnienia: 163…165 °C |
Numer MDL:
MFCD00082750 Numer CAS: 72846-00-5 |