Domiphen bromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12930.14
L12930.22
L12930.14EA
574
PLN
L12930.14
L12930.22
Domiphen bromide 97%
Domiphen bromide
Purity: 97%
CAS No.: 538-71-6
Molecular Formula: C22H40BrNO
Formula Weight: 414.48
Melting Point: 117-118°
Beilstein Reference: 3922742
MDL No.: MFCD00011769
Formuła:
C₂₂H₄₀BrNO Temp. topnienia: 117…118 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011769 Numer CAS: 538-71-6 Numer WE (dawny EINECS): 208-702-0 Klasyfikacja Merck : 14,3415 |