Cyclohexyl acrylate ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) 100 ppm
L12925.14
L12925.06
L12925.14EA
555
PLN
L12925.14
L12925.06
Cyclohexyl acrylate ≥98% stabilised
Cyclohexyl acrylate
Stab. with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+%
CAS No.: 3066-71-5
Molecular Formula: C9H14O2
Formula Weight: 154.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4590
Boiling Point: 182-184°
Beilstein Reference: 1937528
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00046349
Formuła:
C₉H₁₄O₂ Temp. Wrzenia: 182…184 °C Gęstość: 0,980 Temp. Zapłonu: 68 °C (154 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00046349 Numer CAS: 3066-71-5 Numer WE (dawny EINECS): 221-319-3 Jednostka: 3082 ADR: 9,III |