Hydroxypivalic acid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12858.18
L12858.30
L12858.18EA
630
PLN
L12858.18
L12858.30
Hydroxypivalic acid ≥97%
Hydroxypivalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 4835-90-9
Molecular Formula: C5H10O3
Formula Weight: 118.13
Odour: Odourless
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 1747025
MDL No.: MFCD00059953
Formuła:
C₅H₁₀O₃ Temp. topnienia: 122…126 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059953 Numer CAS: 4835-90-9 Numer WE (dawny EINECS): 225-419-8 |