Isobutyl acrylate ≥99% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Acrylic Acid Isobutyl Ester
Stabilizacja:
100 ppm Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L12739.AE
L12739.AP
L12739.AEEA
300
PLN
L12739.AE
L12739.AP
Isobutyl acrylate ≥99% stabilised
Isobutyl acrylate
stab with 100ppm 4-methoxyphenol
Purity: 99%
CAS No.: 106-63-8
Molecular Formula: C7H12O2
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -61°
Boiling Point: 139°
Beilstein Reference: 1749388
UN No.: UN2527
MDL No.: MFCD00042865
Formuła:
C₇H₁₂O₂ MW: 128.17 g/mol Temp. Wrzenia: 139 °C Temp. topnienia: –61 °C Gęstość: 0.888 Temp. Zapłonu: 32 °C (89 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042865 Numer CAS: 106-63-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-417-8 Jednostka: 2527 ADR: 3 III |