D-Amygdalin hydrate 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12731.09
L12731.04
L12731.09EA
475
PLN
L12731.09
L12731.04
D-Amygdalin hydrate 96%
D-Amygdalin hydrate
Purity: 96%
CAS No.: 29883-15-6
Molecular Formula: C20H27NO11.xH2O
Formula Weight: 457.44(anhy)
Melting Point: 215-220°
Beilstein Reference: 66856
Optical Rotation: -36° (c=1.2 in water)
MDL No.: MFCD00006598
Formuła:
C₂₀H₂₇NO₁₁·xH₂O Temp. topnienia: 215…220 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006598 Numer CAS: 29883-15-6 Numer WE (dawny EINECS): 249-925-3 Klasyfikacja Merck : 14,597 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance (Color) | White |
Form | Crystalline solid |
Assay (HPLC) | >95.0% |
Loss on Drying | <10.0% @ 110°C |
Optical Rotation | -38 ±2° (c=1.2 in water) on dry wt. basis |