Drukuj
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
L12674.03 L12674.06
L12674.03EA 799 PLN
L12674.03 L12674.06
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt) ≥97%
TBPE (=tetrabromophenolphthalein ethyl ester potassium salt)
CAS No.: 62637-91-6 Molecular Formula: C22H13Br4KO4 Formula Weight: 700.06 Melting Point: ca 273° dec. Beilstein Reference: 3848263 MDL No.: MFCD00011662
Formuła: C₂₂H₁₄Br₄O₄
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011662
Numer CAS: 62637-91-6
Numer WE (dawny EINECS): 263-661-6