2-Bromoethyl acrylate 94% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Stabilizacja:
900 - 1500 ppm Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
L12502.06
L12502.03
L12502.06EA
1300
PLN
L12502.06
L12502.03
2-Bromoethyl acrylate 94% stabilised
2-Bromoethyl acrylate
Stab. with 0.1% 4-methoxyphenol
Purity: 94%
CAS No.: 4823-47-6
Molecular Formula: CH2=CHCO2CH2CH2Br
Formula Weight: 179.02
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Boiling Point: 52-53°/5mm
Beilstein Reference: 1749713
MDL No.: MFCD00013541
Formuła:
CH₂=CHCO₂CH₂CH₂Br MW: 179.02 g/mol Temp. Wrzenia: 52…53 °C (5 mmHg) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00013541 Numer CAS: 4823-47-6 |