Sodium hydrogen-L-tartrate, anhydrous 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
Sodium hydrogen tartrate, Sodium bitartrate, L-Tartaric acid sodium salt
L12469.22
L12469.36
L12469.14
L12469.22EA
226
PLN
L12469.22
L12469.36
L12469.14
Sodium hydrogen-L-tartrate, anhydrous 98%
Sodium hydrogen-L-tartrate
Purity: 98%
CAS No.: 526-94-3
Molecular Formula: C4H5NaO6
Formula Weight: 172.07
Melting Point: ca 243° dec.
Beilstein Reference: 6099125
Optical Rotation: +24.5° (c=3 in water)
MDL No.: MFCD00065393
Formuła:
C₄H₅NaO₆ MW: 172.07 g/mol Temp. topnienia: ∼ 243 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00065393 Numer CAS: 526-94-3 Numer WE (dawny EINECS): 208-400-9 Klasyfikacja Merck : 14,8589 |