N-Benzoylthiourea 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12377.06
L12377.14
L12377.06EA
225
PLN
L12377.06
L12377.14
N-Benzoylthiourea 98%
N-Benzoylthiourea
Purity: 98%
CAS No.: 614-23-3
Molecular Formula: C8H8N2OS
Formula Weight: 180.23
Odour: Odourless
Melting Point: 174-176°
Beilstein Reference: 1942772
MDL No.: MFCD00041191
Formuła:
C₈H₈N₂OS Temp. topnienia: 174…176 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041191 Numer CAS: 614-23-3 |