1-Dimethylamino-2-propyne 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Dimethylpropargylamine, N,N-Dimethyl-2-propyn-1-amine
L12336.14
L12336.06
L12336.14EA
982
PLN
L12336.14
L12336.06
1-Dimethylamino-2-propyne 98%
1-Dimethylamino-2-propyne
Purity: 98%
CAS No.: 7223-38-3
Molecular Formula: HC≡CCH2N(CH3)2
Formula Weight: 83.13
Flash Point: -7°(19°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 80-81°
Beilstein Reference: 1071222
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00008575
Formuła:
C₅H₉N MW: 83.13 g/mol Temp. Wrzenia: 80…81 °C Gęstość: 0.772 Temp. Zapłonu: –7 °C (19 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008575 Numer CAS: 7223-38-3 Numer WE (dawny EINECS): 230-620-9 ADR: 3 II |