Dodecylamine hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12314.09
L12314.18
L12314.09EA
326
PLN
L12314.09
L12314.18
Dodecylamine hydrochloride 97%
Dodecylamine hydrochloride
Purity: 97%
CAS No.: 929-73-7
Molecular Formula: C12H27N.HCl
Formula Weight: 221.82
Melting Point: 186-188°
Beilstein Reference: 3553943
MDL No.: MFCD00042017
Formuła:
C₁₂H₂₇N Temp. topnienia: 186…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00042017 Numer CAS: 929-73-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-205-7 |