Malonic acid dihydrazide 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12270.06
L12270.14
L12270.06EA
576
PLN
L12270.06
L12270.14
Malonic acid dihydrazide 99%
Malonic acid dihydrazide
Purity: 99%
CAS No.: 3815-86-9
Molecular Formula: C3H8N4O2
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1072337
MDL No.: MFCD00041268
Formuła:
C₃H₈N₄O₂ Temp. topnienia: 152…156 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041268 Numer CAS: 3815-86-9 |