2-Hexyldecanoic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Isopalmitic Acid, Pentadecane-7-carboxylic Acid
L12238.14
L12238.22
L12238.14EA
248
PLN
L12238.14
L12238.22
2-Hexyldecanoic acid 97%
2-Hexyldecanoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 25354-97-6
Molecular Formula: C16H32O2
Formula Weight: 256.43
Flash Point: 174°(345°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 10°
Boiling Point: 165-168°/2mm
Beilstein Reference: 1777217
MDL No.: MFCD00059651
Formuła:
C₁₆H₃₂O₂ MW: 256.43 g/mol Temp. Wrzenia: 165…168 °C (2 mmHg) Gęstość: 0.880 Temp. Zapłonu: 174 °C (345 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00059651 Numer CAS: 25354-97-6 Numer WE (dawny EINECS): 246-885-9 |