3-Diethylamino-1-propyne ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N-Diethylpropargylamine
L12237.06
L12237.14
L12237.06EA
441
PLN
L12237.06
L12237.14
3-Diethylamino-1-propyne ≥98%
3-Diethylamino-1-propyne
Purity: 98+%
CAS No.: 4079-68-9
Molecular Formula: C7H13N
Formula Weight: 111.19
Flash Point: 20°(68°F)
Refractive Index: 1.4305
Odour: Amine-like
Boiling Point: 119-120°
Beilstein Reference: 1098468
UN No.: UN2733
MDL No.: MFCD00039881
Formuła:
C₇H₁₃N MW: 111.19 g/mol Temp. Wrzenia: 119…120 °C Gęstość: 0.804 Temp. Zapłonu: 20 °C (68 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00039881 Numer CAS: 4079-68-9 Numer WE (dawny EINECS): 223-804-5 ADR: 3 II |