3-Trifluoromethylbutyric acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L12160.03
L12160.06
L12160.03EA
413
PLN
L12160.03
L12160.06
3-Trifluoromethylbutyric acid 97%
3-Trifluoromethylbutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 348-75-4
Molecular Formula: C5H7F3O2
Formula Weight: 156.11
Refractive Index: 1.3590
Odour: Pungent
Boiling Point: 90-91°/25mm
Beilstein Reference: 1760574
UN No.: UN3265
MDL No.: MFCD00039533
Formuła:
C₅H₇F₃O₂ MW: 156.11 g/mol Temp. Wrzenia: 90…91 °C (25 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039533 Numer CAS: 348-75-4 ADR: 8 III |