Diethyl ethylidenemalonate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
Diethyl 2-ethylidenemalonate
L12117.06
L12117.03
L12117.06EA
508
PLN
L12117.06
L12117.03
Diethyl ethylidenemalonate 99%
Diethyl ethylidenemalonate
Purity: 99%
CAS No.: 1462-12-0
Molecular Formula: C9H14O4
Formula Weight: 186.21
Flash Point:
Formuła:
C₉H₁₄O₄ MW: 186.21 g/mol Temp. Wrzenia: 115…116 °C (17 mmHg) Gęstość: 1.019 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009145 Numer CAS: 1462-12-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-965-5 |