Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L12077.03
L12077.06
L12077.03EA
611
PLN
L12077.03
L12077.06
Thiophene-3-acetic acid hydrazide 97%
Thiophene-3-acetic acid hydrazide
Purity: 97%
CAS No.: 175276-94-5
Molecular Formula: C6H8N2OS
Formula Weight: 156.21
Melting Point: 85-86°
Beilstein Reference: 120473
MDL No.: MFCD00052946
Formuła:
C₆H₈N₂OS Temp. topnienia: 85…86 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052946 Numer CAS: 175276-94-5 |