1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
4-Methoxy-alpha-methylbenzyl alcohol
L12062.14
L12062.22
L12062.14EA
447
PLN
L12062.14
L12062.22
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol 95%
1-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Purity: 95%
CAS No.: 3319-15-1
Molecular Formula: C9H12O2
Formula Weight: 152.19
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5330
Boiling Point: 94-96°/1mm
Beilstein Reference: 2043521
MDL No.: MFCD00016857
Formuła:
C₉H₁₂O₂ Temp. Wrzenia: 94…96 °C (1 mmHg) Gęstość: 1,079 Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016857 Numer CAS: 3319-15-1 Numer WE (dawny EINECS): 222-019-5 |