1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Methylthio)phenyl isocyanate
L12008.03
L12008.06
L12008.03EA
355
PLN
L12008.03
L12008.06
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene 96%
1-Isocyanato-3-(methylthio)benzene
Purity: 96%
CAS No.: 28479-19-8
Molecular Formula: C8H7NOS
Formula Weight: 165.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.6030
Boiling Point: 129-130°/5mm
Beilstein Reference: 387507
UN No.: UN2206
MDL No.: MFCD00013863
Formuła:
C₈H₇NOS Temp. Wrzenia: 129…130 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,199 Temp. Zapłonu: 113 °C (235 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013863 Numer CAS: 28479-19-8 ADR: 6.1,III |