Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
trans-Stilbene-4,4'-dicarboxylic Acid Dimethyl Ester
L11969.03
L11969.MD
L11969.03EA
1010
PLN
L11969.03
L11969.MD
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate ≥98%
Dimethyl-trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Purity: 98+%
CAS No.: 34541-73-6
Molecular Formula: C18H16O4
Formula Weight: 296.33
Melting Point: 234-236°
Beilstein Reference: 2471189
MDL No.: MFCD00039527
Formuła:
C₁₈H₁₆O₄ Temp. topnienia: 234…236 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00039527 Numer CAS: 34541-73-6 |