n-Propyl bromoacetate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11951.06
L11951.14
L11951.06EA
270
PLN
L11951.06
L11951.14
n-Propyl bromoacetate 97%
n-Propyl bromoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 35223-80-4
Molecular Formula: BrCH2CO2(CH2)2CH3
Formula Weight: 181.04
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 175-176°
Beilstein Reference: 1745564
UN No.: UN2922
MDL No.: MFCD00075247
Formuła:
BrCH₂CO₂(CH₂)₂CH₃ MW: 181.04 g/mol Temp. Wrzenia: 175…176 °C Gęstość: 1.399 Temp. Zapłonu: 82 °C (179 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00075247 Numer CAS: 35223-80-4 ADR: 8 III |