Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dihydrogen monolauryl phosphate
L11941.06
L11941.14
L11941.06EA
982
PLN
L11941.06
L11941.14
Mono-n-dodecyl phosphate 90%, tech.
Mono-n-dodecyl phosphate
Purity: 90%
CAS No.: 2627-35-2
Molecular Formula: C12H27O4P
Formula Weight: 266.32
Odour: Odourless
Melting Point: 39-45°
Beilstein Reference: 1710518
MDL No.: MFCD00013946
Formuła:
C₁₂H₂₇O₄P Temp. topnienia: 39…45 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013946 Numer CAS: 2627-35-2 Numer WE (dawny EINECS): 220-095-4 |