1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L11858.03
L11858.06
L11858.03EA
651
PLN
L11858.03
L11858.06
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine 96%
1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-2-propylamine
Purity: 96%
CAS No.: 1200-27-7
Molecular Formula: C10H14FN
Formula Weight: 167.23
Flash Point:
Formuła:
C₁₀H₁₄FN Temp. Wrzenia: 82…83 °C (9 mmHg) Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00082702 Numer CAS: 1200-27-7 ADR: 8,III |