Phenyl acrylate 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11819.06
L11819.14
L11819.06EA
635
PLN
L11819.06
L11819.14
Phenyl acrylate 97%
Phenyl acrylate
Purity: 97%
CAS No.: 937-41-7
Molecular Formula: C6H5O2CCH=CH2
Formula Weight: 148.16
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 89-90°/12mm
Beilstein Reference: 2041124
UN No.: UN3082
MDL No.: MFCD00048145
Formuła:
C₉H₈O₂ Temp. Wrzenia: 89…90 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,076 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00048145 Numer CAS: 937-41-7 Numer WE (dawny EINECS): 213-329-1 ADR: 9,III |