5-Chloro-2,4-dinitrotoluene 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
L11808.06
L11808.14
L11808.06EA
515
PLN
L11808.06
L11808.14
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene 97%
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 51676-74-5
Molecular Formula: C7H5ClN2O4
Formula Weight: 216.58
Melting Point: 89-91°
Beilstein Reference: 2506591
UN No.: UN2811
MDL No.: MFCD00041235
Formuła:
C₇H₅ClN₂O₄ Temp. topnienia: 89…91 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041235 Numer CAS: 51676-74-5 ADR: 6.1,III |