4-Phenoxyphenyl isocyanate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 59377-19-4
Molecular Formula: C13H9NO2
Formula Weight: 211.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₁₃H₉NO₂ Temp. Wrzenia: 169…170 °C (3 mmHg) Gęstość: 1,169 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00013876 Numer CAS: 59377-19-4 ADR: 6.1,III |