Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11685.06
L11685.14
L11685.06EA
198
PLN
L11685.06
L11685.14
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate 90%, tech.
Sodium-p-styrenesulphonate hydrate
Purity: 90%
CAS No.: 2695-37-6
Molecular Formula: C8H7NaO3S.xH2O
Formula Weight: 206.20(anhy)
Melting Point:
Formuła:
C₈H₇NaO₃S·xH₂O Temp. topnienia: >320 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD03092905 Numer CAS: 2695-37-6 Numer WE (dawny EINECS): 220-266-3 |